Learn More
Thermo Scientific™ Filtros no estériles para centrífuga de 2 mL
Filtre volúmenes de hasta 2 mL con estos filtros para centrífuga de polipropileno de 2 mL
Marca: Thermo Scientific™ F2520-3
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Filtre volúmenes de hasta 2 mL con estos filtros no estériles para centrífuga de 2 mL Thermo Scientific™ National. Los filtros tienen una carcasa de filtro de polipropileno virgen con tubo receptor con orificios de acceso cónico de 5 mL, que se pueden utilizar con cualquier centrífuga de sobremesa o de laboratorio para suelo.
- Fuerza centrífuga máxima de 5 000 G.
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Membrana de nailon; tamaño de poro de 0,2 μm | |
Nailon | |
No estéril | |
Target2 | |
2 mL |
Centrífuga de sobremesa o de suelo | |
0,2 μm | |
Polipropileno | |
Filtro para centrífuga |