Learn More
NAPRT1 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 5D8H10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NAPRT1 |
---|---|
Clon | 5D8H10 |
Concentración | 1.47 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817785
|
Proteintech
66159-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807785
|
Proteintech
66159-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Nicotinic acid (NA; niacin) is converted by nicotinic acid phosphoribosyltransferase (NAPRT; EC 2.4.2.11) to NA mononucleotide (NaMN), which is then converted to NA adenine dinucleotide (NaAD), and finally to nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), which serves as a coenzyme in cellular redox reactions and is an essential component of a variety of processes in cellular metabolism including response to stress (Hara et al., 2007).Especificaciones
NAPRT1 | |
1.47 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FHA HIT interacting protein, FHIP, NAPRT1, NAPRTase, PP3856 | |
NAPRT | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
5D8H10 | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q6XQN6, Q8CC86 | |
223646, 93100 | |
NAPRT1 Fusion Protein Ag4265 | |
Primary | |
-20°C | |
NAPRT |