Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Napoli
Las suelas de caucho de nitrilo prácticamente impenetrables, combinadas con el sofisticado aspecto del zapato, permiten desplazarse sin problemas de la oficina al almacén.
Marca: Emma Safety Footwear MM11109046
Detalles adicionales : Peso : 1.75400kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Cuero de grano entero/nobuck
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather | |
46 |
Cordones | |
Napoli | |
Cuero, Nobuck | |
Steel |