Learn More
Implen™ Solución estándar para el NanoPhotometer™
Solución estándar para el control de la precisión fotométrica del NanoPhotometer™ NP80, N60 y N50 (NanoVolume).
Marca: Implen™ N-120-S
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Soluciones estándar para el control de la precisión fotométrica
- Verifica la precisión de la absorbancia del instrumento
- Para su uso con NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
- N.º CAS: 877-24-7
Especificaciones
Trazable al NIST | |
NanoPhotometer N120 | |
5 x 1 ml (por solución) | |
280 nm |
Solución de hidrógenoftalato potásico (PHP) no tóxico | |
Soluciones estándar I y II | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only