Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio nanoCell
El accesorio Thermo Scientific™ nanoCell permite realizar mediciones precisas y sensibles de muestras de pequeño volumen.
Marca: Thermo Scientific™ 222-227800
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El accesorio Thermo Scientific™ nanoCell permite realizar mediciones precisas y sensibles de muestras de pequeño volumen. El accesorio nanoCell permite medir volúmenes de muestra de menos de un microlitro a mililitros utilizando el mismo espectrofotómetro. Utilice cubetas para volúmenes grandes o cubetas desechables para algunos ensayos y el accesorio nanoCell para muestras de microlitros. Con el accesorio nanoCell, obtendrá todas las características de un espectrofotómetro Thermo Scientific de calidad, más el beneficio de poder realizar mediciones de volúmenes pequeños.
- No se requiere alineación; solo tiene que insertar el accesorio nanoCell, cargar la muestra y obtener resultados precisos.
- El accesorio extraíble cambia entre volumen grande y pequeño mediciones rápidas y sencillas.
- Utilizar entre 0,7 y 5,0 μl de muestra.
- Puede realizar mediciones de concentración de ADN de 4,0 a 4500 μg/ml
- Limpieza rápida con papel de laboratorio que permite un alto rendimiento de las muestras y un bajo nivel de contaminación cruzada entre muestras.
Recomendada para:
Ciencias de la vida
Especificaciones
NanoCell, trayectoria óptica de 1,0 mm | |
BioMate 3, GENESYS 10 Bio | |
1,0 mm |