Learn More
Macherey-Nagel™ Tubos de ensayo Nanocolor™ Ortofosfato y fosfato total 15
Código de producto. 10774673 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
20 determinaciones
Tamaño de la unidad:
1 test
Código de producto. Nº de pruebas unitSize
10774673 20 determinaciones 1 test
1 options
Código de producto. 10774673
Marca: Macherey-Nagel™ 985080
Edge
Garantiza la máxima seguridad para el usuario porque la medición se realiza directamente en el tubo de ensayo. Los tubos de ensayo Macherey Nagel™ Nanocolor™ Ortofosfato y fosfato total 15 realizan automáticamente la medición después de insertar la cubeta en la ranura para la cubeta.
  • El molibdato amónico reacciona con los iones de ortofosfato para formar ácido fosfomolíbdico
  • Idoneidad del agua de mar
  • Para la determinación del fosfato total, debe preceder una oxidación ácida a 100-120 °C para detectar polifosfatos y fosfatos orgánicos
  • Determinación fotométrica de fosfato
  • Base de reacción a partir de métodos estándar aprobados internacionalmente como DIN, EN, ISO, EPA y APHA
  • Las pruebas contienen reactivos con dosis predosificadas exactas directamente listas para su uso
  • Cada caja de pruebas está equipada con una etiqueta codificada por colores y se puede identificar claramente
Especificaciones
Nº de pruebas 20 determinaciones
temp De 0,30 a 15,00 mg/l de P (PO4-P)
De 1,0 a 45,0 mg/l de PO43-
Tipo tubo de ensayo 0-80
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NANOCOLOR ortho and total Phosphate 15
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium peroxodisulfate, sulfuric acid