Learn More
Macherey-Nagel™ Tubos de ensayo de amonio 3 Nanocolor™
Garantiza la máxima seguridad para el usuario porque la medición se realiza directamente en el tubo de ensayo. Los tubos de ensayo de amonio 3 Macherey Nagel™ Nanocolor™ realizan la medición automáticamente después de insertar la cubeta en la ranura de la cubeta.
Marca: Macherey-Nagel™ 985003
Detalles adicionales : Peso : 0.35100kg
Descripción
- Determinación fotométrica de fosfato
- Base de reacción a partir de métodos estándar aprobados internacionalmente como DIN, EN, ISO, EPA y APHA
- Las pruebas contienen reactivos con dosis predosificadas exactas directamente listas para su uso
- Cada caja de pruebas está equipada con una etiqueta codificada por colores y se puede identificar claramente
Especificaciones
20 tubos de ensayo de amonio 3 1 tubo de amonio 3 Nanofix™ R2 1 tubo de ensayo con valor en blanco “NULL” |
|
20 | |
0,04-2,30 mg/l NH4 -N 0,05-3,00 mg/l NH4 */NH3 |
|
15 min |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium nitroprusside, dichloroisocyanuric acid, Na salt