Learn More
Thermo Scientific™ Racores de llave dinamométrica Nalgene™ para tapones de polietileno de alta densidad (HDPE)
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Nalgene para tapones de HDPE.
Marca: Thermo Scientific™ 2195-1153
Detalles adicionales : Peso : 0.07500kg
Descripción
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene para tapones de HDPE. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
- Epoxi
- Diseñados específicamente para los tapones de HDPE Nalgene
Compatible con:
Llaves dinamométricas Thermo Scientific Nalgene (2195-6169 y -6177) † El término “a prueba de fugas” se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Accesorios | |
1,9 cm (1 x 4 pulg) | |
Epoxi |
53B | |
Llaves dinamométricas Nalgene (n.º de catálogo 2195-6169 y -6177) |