Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafas de policarbonato Nalgene™ Biotainer™
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas. Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos. Excelentes para aplicaciones de congelación.
Marca: Thermo Scientific™ 3405-16
433.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 22.38000kg
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.Utilice los frascos y garrafones estériles listos para su uso Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ diseñados específicamente para fabricantes de productos farmacéuticos y biológicos.Excelentes para aplicaciones de congelación.
- Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
- Los tapones contienen un revestimiento de silicona para una garantía a prueba de fugas†.
- Hay opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de líquidos.
- Compatibilidad con una amplia documentación de validación
- Aptos para su uso en condiciones de almacenamiento de -100° a + 100° C
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración
Especificaciones
Polipropileno | |
299 mm | |
11,8 in | |
5 l | |
Transparente | |
Congelación | |
6 | |
Estéril | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxicos, USP <661>, apirógenos | |
Sí | |
Cuadrado con asa |
Frasco y garrafa | |
166 mm | |
48 mm | |
169,1 oz | |
48 mm | |
Policarbonato | |
6 | |
Silicona | |
Sí | |
Estrecha |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Nota:
No aptos para uso en placas calientes.