Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml
BIOPHARMA
Catalog Number 10099252
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Almacene, envíe y envase productos químicos especializados, diagnósticos, productos biológicos, reactivos, adhesivos y fármacos veterinarios con estos frascos de HDPE de boca estrecha.
Safely store, ship and package liquid reagents using Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Natural HDPE Packaging Bottles with Closure, an ideal choice for specialty chemicals, diagnostics, biologicals, reagents, adhesives and veterinary pharmaceuticals. The injection blow-molded high-density polyethylene bottles feature a tough plastic construction with uniform wall thickness and strength. Polypropylene closures are included for leakproof† sealing.
Características:
  • Fabricado con resinas de alta pureza de calidad alimentaria
  • Recomendados para: almacenamiento y envío de reactivos líquidos.
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 2 oz, 60 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Diámetro (métrico) 39 mm
Altura (imperial) 3,38 in
Altura (métrico) 86 mm
Dispensación a través del tapón No
Anchura (imperial) 1,52 in
Tipo de producto Frasco de envasado de boca estrecha
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included
Boca Estrecha
Forma Redondo
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.