Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de filtro Nalgene™
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con estas membranas de filtro. Disponibles en diversas formas para trabajos de calidad del agua, esterilización fría o limpieza de muestras.
Marca: Thermo Scientific™ DS0310-4050
Detalles adicionales : Peso : 0.37440kg
Alertas:
Debe humedecerse al esterilizarse en autoclave
Descripción
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con las membranas de filtro Thermo Scientific™ Nalgene™. Disponibles en nitrato de celulosa para trabajos de calidad del agua, acetato de celulosa para esterilización fría, nailon para filtración de disolventes o prefiltros de fibra de vidrio para limpieza de muestras.
Características:- La polisulfona, reutilizable y esterilizable en autoclave, dura varios años.
- Cámara superior graduada que facilita la medición de muestras.
- Incluye placas de soporte analítica y de esterilización.
- Para uso con matraces o colectores de filtración.
Incluye:
- Embudo de polisulfona resistente
- Cubierta de copolímero de polipropileno con tres puertos
- Tres tapones de TPE de ajuste por fricción
- Placa de soporte para membrana de 47 mm
- Junta de vacío de silicona sin giro que puede sustituir a los tapones de caucho n.º 7 u 8 con orificio de 15 mm (0,56″)
- Pinza de aluminio
Especificaciones
120 mm | |
Polisulfona | |
4,7 in |
500 mL | |
Esterilizable en autoclave | |
8,4 in |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.