Learn More
Thermo Scientific™ Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 20-415, color ámbar
BIOPHARMA
Ensure leakproof performance with these colored, polypropylene closures with 20-415 finish. Closures are one-piece and linerless with integrally molded seal ring.
492.00€ - 590.00€
Especificaciones
Descripción Tapones de color Nalgene
Altura con tapón (métrico) 12 mm
Material Polipropileno
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño del tapón Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño del tapón Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10632064
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-0200
20-415 mm Natural
492.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10120903
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-7200
20-415 mm Ámbar
524.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10252763
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-4200
20-415 mm Verde
575.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10716753
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-1200
20-415 mm Blanco
575.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10029302
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-5200
20-415 mm Rojo
575.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10189742
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
362150-6200
20-415 mm Azul
590.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ensure leakproof† performance with Thermo Scientific™ Nalgene™ colored closures — one piece and linerless with integrally molded seal ring. The opaque closures protect contents from UV light when used with opaque bottles.
  • Reduce chance of cross contamination
  • Opaque white, amber, green, red and blue closures protect contents from UV light when used with opaque Nalgene bottles
  • One piece, linerless, with integrally molded seal ring
  • Fit Nalgene narrow-mouth 8, 15, 30, 60mL bottles
  • Well-defined closure knurl makes gripping and capping easy
  • Guaranteed leakproof† when used with Nalgene narrow-mouth bottles
Ordering Information:
Case of 2000.
.
Note:
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Especificaciones
Especificaciones
Tapones de color Nalgene
Polipropileno
2000
Estrecha
Frascos de boca estrecha Nalgene de 8, 15, 30 y 60 ml
Polipropileno
12 mm
2000
Tapón
Sin septum
20-415 mm