Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE con codificador cromático Nalgene™
Descripción
Simplifique la identificación del contenido con los frascos de lavado de polietileno de baja densidad (LDPE) con codificación cromática Thermo Scientific™ Nalgene™ que incorporan tapones/tubos rojos, azules, verdes o amarillos. Estos frascos de polietileno de baja densidad de boca estrecha están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme a prueba de fugas†.
- La parte superior con codificación cromática permite coordinar los reactivos con códigos de almacenamiento industriales.
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
- El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Rosca |
Diámetro (métrico) | 72,9 mm |
Altura (imperial) | 22,35 cm (8,8 pulg) |
Altura (métrico) | 224 mm |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco lavador codificado por colores |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.