Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos Boston de boca estrecha Nalgene™
BIOPHARMA
Catalog Number 10354293
145.61 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
145.61 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Los frascos redondos Boston de boca estrecha Thermo Scientific Nalgene se fabrican en polipropileno de color natural e incluyen tapones de polipropileno.
Los frascos redondos Boston de boca estrecha Thermo Scientific Nalgene se fabrican en polipropileno de color natural e incluyen tapones de polipropileno.
Los frascos redondos con boca estrecha son translúcidos, duraderos y resistentes a productos químicos.
Características:
  • Duraderos
  • Translúcido
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Tipo de tapón Sí (embalaje a granel, sin montar)
Diámetro (métrico) 91 mm
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 216 mm
Dispensación a través del tapón No
Tipo de producto Frasco de boca estrecha redondo Boston
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material PPCO
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Estrecha
Forma Redondo
Mostrar más Mostrar menos
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.