Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Catalog Number 10777463
271.70 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Envase, envíe y almacene una gran variedad de reactivos con los frascos de LDPE de boca estrecha redondos con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston
Package, ship and store a variety of reagents using Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Round Narrow-Mouth LDPE Bottles with Closure, constructed from natural low-density polyethylene.
Características principales
  • Duraderos y transparentes
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
  • Ideales para análisis de trazas metálicas, dado que el polietileno de baja densidad (PEBD) contiene muy pocas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 16 oz, 500 ml
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Sí (embalaje a granel, sin montar)
Diámetro (métrico) 73 mm
Altura (imperial) 6,71 in
Altura (métrico) 170 mm
Dispensación a través del tapón No
Anchura (imperial) 2,86 in
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material LDPE
N.º por caja 125
N.° por paquete 125
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Redondo
Mostrar más Mostrar menos
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.