Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
Contenga una variedad de sustancias, incluidos productos químicos y líquidos corrosivos, en prácticos y robustos cestillos graduados esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 7012-0140
65.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.61200kg
Descripción
Los cubos de polipropileno graduados Thermo Scientific™ Nalgene, esterilizables en autoclave, son idóneos para su empleo en el sector alimentario y pueden utilizarse con muchos productos químicos y líquidos corrosivos.
Estos cubos de laboratorio para uso general son totalmente esterilizables en autoclave y ofrecen una resistencia química excelente. Su fabricación robusta y una altura cómoda los convierten en parte imprescindible del laboratorio.
- Los baldes de polipropileno de color blanco tienen una estructura sólida que permite usarlos en el laboratorio durante mucho tiempo.
- El asa de alambre revestida de nailon garantiza un agarre cómodo y firme.
- Las marcas de graduación moldeadas en pintas y litros se leen fácilmente.
Especificaciones
13.2 l | |
Polipropileno | |
14 qt . | |
Sí |
Moldeadas | |
Esterilizable en autoclave | |
Cestillo graduado, 13,2 l (14 cuartos de galón) | |
1 |