Learn More
Thermo Scientific™ Tubos Nalgene™ 870, DI de 3/8
Aproveche los tubos translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 para la transferencia de líquidos químicos agresivos y corrosivos.
Marca: Thermo Scientific™ 8051-0500
Detalles adicionales : Peso : 1.45300kg
Descripción
Utilize translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Tubing for transferring aggressive and corrosive chemical fluids. Useful over a very wide temperature range (-270° to +260°C) with low water absorption. Excellent for low-pressure use with mechanical, compression fittings at room tempearature. Food-grade materials comply with 21 CFR 177.1520 for food packaging.
- Intervalo de temperatura de más amplio, de -270 °C a +260 °C
- Alto nivel de inercia para aplicaciones de alta pureza.
- Esterilización en autoclave, con gas, calor seco y desinfectantes, pero no por radiaciones.
- Dos bobinas de 7,62 m (25 pies) por caja excepto tamaños más grandes
- Esterilizables en autoclave/PFA.
Nota:
No esterilizar mediante radiación. No se debe utilizar con metales alcalinos fundidos, con flúor elemental y precursores de flúor a temperaturas elevadas, ni con ácido perclórico concentrado.
Especificaciones
Tubos semirrígidos | |
Esterilizable en autoclave | |
9,5 mm | |
13 mm | |
7,62 m | |
0,16 cm | |
Transparente | |
Radio de curvatura de 10xDE | |
500 °F |
Materiales de calidad alimentaria que cumplen la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos. | |
3/8 pulg | |
PFA | |
25 pies | |
1/16 pulg | |
25 | |
Durómetro 60(D) | |
85 psig a 185 °C (85 °F) | |
de 260 °C |