Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de identificación sencilla de 500 ml Nalgene, FEP, acetona
Catalog Number 15581363
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Acetona
Cloruro de metileno (diclorometano)
Metiletilocetona (2-butanona)
Tolueno (metilbenceno)
Xileno
n-hexano
Capacidad (métrico):
500 ml
500 ml
Lave los frascos de lavado de FEP con un detergente no abrasivo.A continuación, enjuague con agua del grifo y realice un enjuague final con agua destilada o desionizada.Para evitar rayar el plástico, no use limpiadores abrasivos ni estropajos.Compatible con esterilización en autoclave.
Lave los frascos de lavado de FEP con un detergente no abrasivo.A continuación, enjuague con agua del grifo y realice un enjuague final con agua destilada o desionizada.Para evitar rayar el plástico, no use limpiadores abrasivos ni estropajos.Compatible con esterilización en autoclave.
Evite accidentes con productos químicos en el laboratorio con los frascos de lavado de FEP de identificación sencilla Thermo Scientific™ Nalgene™. Frascos etiquetados de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
Evite accidentes con productos químicos en el laboratorio con los frascos de lavado de identificación sencilla de FEP Nalgene™.Los frascos se graban de manera permanente con identificación de productos químicos e información para una manipulación segura conforme a las especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado (GHS) aplicable a recipientes de laboratorio secundarios.Los frascos de lavado se suministran listos para su uso para transferir productos químicos agresivos de laboratorio desde los recipientes de los fabricantes.Seis frascos disponibles.Para su uso con metiletilcetona; n-hexano; tolueno; xileno; cloruro de metileno; acetona.
  • Los frascos se han grabado de manera permanente con información de seguridad compatible al 100 % con el Sistema globalmente armonizado para facilitar la identificación de productosquímicos de un vistazo
  • No se utiliza ninguna otra marca de sistema en los frascos para evitar posibles confusiones.
  • Los frascos están hechos de materiales de gran calidad Nalgene con un bajo volumen de sustancias extraíbles y una larga vida útil en el laboratorio.
  • Las boquillas se han moldeado con suma atención para ofrecer un flujo recto que contribuye a la seguridad y administración precisa.
  • Los frascos no están ventilados
  • Se han diseñado para realizar las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 500 ml
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón
Tipo de producto Frasco lavado de seguridad
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Descripción Con tubo y tubo de aspiración
Para utilizar con (aplicación) Acetona
Material FEP
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Color del tapón Natural
Graduaciones N.º
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices de etiquetado GHS
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated N.º
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Mostrar más Mostrar menos
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.