Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
Marca: Thermo Scientific™ 727-2020
337.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
Thermo Scientific™ Nalgene™ syringe filters are built to meet your lab’s clarification and sterilization needs. Our filters are available in a variety of sizes and membranes that can be easily used for both sterile and non-sterile laboratory applications. Whether your research necessitates prefiltration, sample preparation, sterile filtration, laboratory filtration, or gas venting, Nalgene syringe filters are lab essentials.
Características principales- Tamaño de muestra de 10 a 100 ml
- Entrada: Luer-Lok™ hembra
- Salida: Luer-slip macho
- Carcasa de polipropileno con anillos para identificación por color
- Tamaño de poro y tipo de membrana impresos en la unidad
Acetato de celulosa sin surfactante (SFCA)
- Bajo nivel de unión de proteínas, volumen más bajo de sustancias extraíbles que las membranas de CA estándar
- Aptos para líquidos de cultivos celulares y soluciones celulares
- Carcasas de polipropileno con anillos de color azul
Acetato de celulosa (AC)
- Bajo nivel de unión de proteínas y bajo volumen de sustancias extraíbles
- Para filtración estéril y clarificación de: tampones, soluciones acuosas y reactivos
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rojo
Nailon
- Hidrófilos de forma natural, bajo volumen de sustancias extraíbles, bajo nivel de unión de proteínas
- Útiles para alcoholes, crioprotectores, tales como el dimetilsulfóxido (DMSO), así como con medios acuosos/biológicos y disolventes débiles
- Carcasas de polipropileno con anillos de color rosa
- Hidrófobo natural
- Excelentes para filtración de disolventes para cromatografía líquida de alto rendimiento/cromatografía de gases (HPLC/GC) Ideal para ventilación estéril de aire u otros gases durante la filtración
- Carcasas de polipropileno con anillos de color blanco
Especificaciones
Nailon | |
No estéril | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
Nalgene™ | |
De 10 a 100 ml (muestra) | |
25 mm |
0,2 μm | |
Filtración de crioprotectores como DMSO, soluciones biológicas acuosas, soluciones alcohólicas y aplicaciones con disolvente no acuoso/HPLC/GC | |
Polipropileno (carcasa) | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |