Learn More
Honeywell™ Respirador de media máscara N7700 doble
Las medias máscaras de filtro doble de alto rendimiento N7700 son ligeras con un diseño ergonómico de bajo perfil para un buen ajuste y comodidad para el usuario. La exclusiva banda para la cabeza tipo cuna y la pieza de yugo facilitan el ajuste. Sello de retorno contorneado para un excelente sellado facial que no causará molestias.
Marca: Honeywell™ N65770031
Detalles adicionales : Peso : 0.28350kg
Descripción
- EPI de categoría III
- EN 140, CE Cert 250 - 7700 Respir - Dic 2007
- Máscara 100 % de silicona hipoalergénica para una mayor comodidad
- Arnés de cuatro puntos de una unidad con correa para el cuello: fácil de usar y, gracias a su diseño ergonómico y al sistema de suspensión mejorado, se ajusta perfectamente en la parte superior de la cabeza, por lo que es muy cómodo
- Reducción del espacio de aire viciado: menos aire exhalado reaspirado
- Rápido de desmontar y limpiar, con piezas reemplazables; fácil mantenimiento
- La válvula de exhalación superior permite que se exhale más cantidad de aire, así que los trabajadores se sienten más frescos y cómodos
- El grosor variable en el área de sellado se ajusta al puente de la nariz para comodidad y ajuste mejorados
Especificaciones
EPI CAT III, EN 140 | |
Rosca Rd40 | |
No | |
Respirador de media máscara | |
Sí | |
Laboratorios, industria farmacéutica; exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, salas blancas, industria del petróleo y gas; manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases). | |
Arnés de cuatro puntos de una unidad con correa para el cuello |
EN 140 | |
Negro | |
Clase 1 | |
Pequeño | |
100 % silicona | |
Sí |