Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de aluminio N20
 Selle viales de forma segura con una amplia variedad de tapones a presión.  Los tapones de aluminio Macherey-NagelTM N20 se suministran conn una amplia variedad de tipos de tapón y materiales de septo.
Marca:  Macherey-Nagel™ 70238
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12480360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
    • Center tear off caps and complete tear off caps N 20  
    • Bi-metal crimp caps and magnetic crimp caps N 20
    • for use on autosamplers with magnetic transportation system – 
    • Crimping of the bi-metal crimp caps is more convenient.
    • All closures mentioned above are available with silicone / PTFE septa as well as with butyl / PTFE septa in different versions.
    • Applications above 120 °C require silicone / PTFE septa.
    • Individual septa, stoppers as well as PE caps N 20 are also available.
    • Manual and electronic crimping tools N 20 complete this product range
Especificaciones
Especificaciones
Plata
Silver
Complete Tear Off Crimp Closure
100Pack
Complete Tear-off
Aluminio, Butyl
Butyl stopper, grey unassembled (separate parts)