Learn More
N1-(4-butiril-3-hidroxifenil)acetamida, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1g
5g
10g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide |
Cantidad | 5g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.25 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |