Learn More
N-Vinil-2-pirrolidona, 99 %, estabilizada con Kerobit(R), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Vinyl-2-pyrrolidone |
Punto de fusión | 13.0°C to 14.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0430g/mL |
Punto de ebullición | 218.0°C |
Temperatura de inflamación | 95°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.5119 to 1.5139 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.