Learn More
Acetato de n-Propilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
51.80€ - 375.00€
CAS | 109-60-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
Número MDL | MFCD00009372 |
Clave InChI | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester |
PubChem CID | 7997 |
ChEBI | CHEBI:40116 |
Nombre IUPAC | acetato de propilo |
SMILES | CCCOC(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10215920
|
Thermo Scientific Acros
158290010 |
1 L | Frasco de vidrio |
51.80€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10449450
|
Thermo Scientific Acros
158290025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
122.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10194093
|
Thermo Scientific Acros
158290100 |
10 L | Tambor de plástico |
375.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
109-60-4 | |
102.13 | |
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N | |
7997 | |
acetato de propilo |
C5H10O2 | |
MFCD00009372 | |
n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester | |
CHEBI:40116 | |
CCCOC(C)=O |
Especificaciones
n-Propyl acetate | |
98.5 | |
-95.0°C | |
102.0°C | |
Auténtico | |
C5H10O2 | |
1.3830 to 1.3850 | |
1276 | |
15, 7954 | |
n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester | |
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N | |
acetato de propilo | |
7997 | |
0.58 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Líquido |
109-60-4 | |
100.0 | |
0.8800g/mL | |
10°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CO2CH2CH2CH3 | |
MFCD00009372 | |
02, 129 | |
0.88 | |
Solubility in water: 2g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols,ketones,esters and,hydrocarbons | |
CCCOC(C)=O | |
102.13 | |
CHEBI:40116 | |
102.13 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapor altamente inflamables.
La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento en la piel.
Declaración de GHS P
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-686-1
- n-Propyl acetate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO – Research Use Only