Learn More
Acetato de n-Propilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10215920 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10449450 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10194093 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50€
    55.60€ / 1 litros
    Ahorro 4.90€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-60-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009372
Clave InChI YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
Nombre IUPAC acetato de propilo
SMILES CCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl acetate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 102.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.3830 to 1.3850
Cantidad 1 L
Número UN 1276
Beilstein 02, 129
Índice Merck 15, 7954
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols,ketones,esters and,hydrocarbons
Viscosidad 0.58 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.