Learn More
n-Octyl-β-D-glucopyranoside (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Catalog Number 10071073
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de polipropileno ámbar
Microtubo de polipropileno
Poly Micro Tube
29836-26-8
C14H28O6
292.37
MFCD00063288
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
62852
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
29836-26-8
C14H28O6
292.37
MFCD00063288
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
62852
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
El n-octil-β-D-glucopiranósido es un detergente no iónico altamente purificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.3 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Color Blanco
Forma física Polvo/Sólido
Punto de fusión 105°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6857
Información de solubilidad Pass Test (100mg/mL water)
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.4
Envase Frasco de polipropileno ámbar
Rotación específica -28.0 to -32.0° (+ or -)