Learn More
Clorhidrato de N,O-dimetilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride and N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramide from diketene. It is also used in amide coupling reactions to form Weinreb amides, which are useful in the Weinreb ketone synthesis. In addition, it is used in the preparation of an inhibitor of the NLS-derived BC peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de N,O-dimetilhidroxilamina se utiliza como reactivo en la preparación de 2-aciloxazoles a partir de cloruro de 2-oxazolmagnesio y N-metoxi-N-metil-3-oxo-butiramida a partir de diceteno. También se utiliza en reacciones de acoplamiento de amidas para formar amidas de Weinreb, que son útiles en la síntesis de cetona de Weinreb. Además, se utiliza en la preparación de un inhibidor de péptidos BC derivados de NLS.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El clorhidrato de N,O-dimetilhidroxilamina se utiliza como reactivo en la preparación de 2-aciloxazoles a partir de cloruro de 2-oxazolmagnesio y N-metoxi-N-metil-3-oxo-butiramida a partir de diceteno. También se utiliza en reacciones de acoplamiento de amidas para formar amidas de Weinreb, que son útiles en la síntesis de cetona de Weinreb. Además, se utiliza en la preparación de un inhibidor de péptidos BC derivados de NLS.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride |
Punto de fusión | 112°C to 115°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3650353 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |
Nombre IUPAC | N-metoximetanamina; clorhidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.55 |
Porcentaje de pureza | 98% |