Learn More
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
Specifications
Nombre del producto químico o material | N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide |
% mín. CAS | 94.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -8°C |
Color | Beige a marrón o amarillo |
Densidad | 0.8200g/mL |
Punto de ebullición | 71°C to 73°C (35.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 42°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.