Learn More
N,N-Dimetilhexanamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
N,N-Dimethylhexanamide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilhexanamida se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
La N,N-dimetilhexanamida se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylhexanamide |
Densidad | 0.89 |
Punto de ebullición | 80°C (1 mmHg) |
Índice de refracción | 1.449 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1747074 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.23 |
Porcentaje de pureza | 98% |