Learn More
N,N-dimetilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021274
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
250 mL
2500 mL
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimetilformamida
CN(C)C=O
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-dimetilformamida
CN(C)C=O
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N, N-dimetilformamida se suele utilizar como disolvente. Se utiliza como reactivo en la síntesis de aldehídos de Bouveault y en la reacción de Vilsmeier-Haack. Actúa como catalizador en la síntesis de cloruros de acilo. Se utiliza para separar y refinar gas crudo de olefinas. El DMF junto con el cloruro de metileno actúa como eliminador de barniz o lacas. También se utiliza en la fabricación de adhesivos, fibras y películas.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
La reacción con el hidruro de sodio produce descomposición exotérmica a bajas temperaturas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.944
pH 7
Punto de ebullición 153°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.431
Cantidad 250 mL
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Índice Merck 14,3243
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 99%