Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
52.20€ - 1132.00€
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H7NO |
Peso molecular (g/mol) | 73.10 |
Número MDL | MFCD00003284 |
Clave InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
Nombre IUPAC | N,N-dimetilformamida |
SMILES | CN(C)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10388580
|
Thermo Scientific Acros
210585000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
52.20€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10370473
|
Thermo Scientific Acros
210580010 |
1 L | Frasco de vidrio |
82.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10206460
|
Thermo Scientific Acros
210580025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
180.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10348243
|
Thermo Scientific Acros
210580100 |
10 L | Tambor de plástico |
531.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10436911
|
Thermo Scientific Acros
210580250 |
25 L | Tambor de plástico |
1132.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisisIdentificadores de productos químicos
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-dimetilformamida |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Especificaciones
N,N-Dimethylformamide | |
68-12-2 | |
Incolora | |
0.9450g/mL | |
58°C | |
Líquido | |
99.5% | |
0.945 | |
HCON(CH3)2 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. | |
15, 3267 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
99.5% |
-61.0°C | |
99.4 | |
100.0 | |
153.0°C | |
Auténtico | |
1.4290 to 1.4320 | |
20ppm max. | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
04, 58 | |
01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimetilformamida | |
6228 | |
73.09 | |
Analítica |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede dañar al feto.
Líquido y vapor altamente inflamable.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
- N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.