Learn More
N,N-dimetilformamida, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10370473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10370473 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10388580 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10206460 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10348243 10 L Bidón de metal 10 LT
10436911 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10370473 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210580010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61.0°C
% mín. CAS 99.4
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9450g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4290 to 1.4320
Residuos después de la evaporación 20ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.945
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max.
Beilstein 04, 58
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Índice Merck 15, 3267
Punto de ebullición 153.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.