Learn More
N,N-Dietiletilenediamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437360
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-36-7
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.21
Número MDL MFCD00008176
Clave InChI UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
Nombre IUPAC N',N'-dietiletano-1,2-diamina
SMILES CCN(CC)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylethylenediamine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4350 to 1.437
Cantidad 500 mL
Beilstein 04, 251
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,toluene,ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.