Learn More
N-N-Butildietanolamina, 98+ %, Thermo Scientific™
12.33€ - 99.22€
CAS | 102-79-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H19NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 161.24 |
Número MDL | MFCD00002856 |
Clave InChI | GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine |
PubChem CID | 7620 |
Nombre IUPAC | 2-[butil(2-hidroxietil)amino]etanol |
SMILES | CCCCN(CCO)CCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10031740
|
Thermo Scientific Acros
154362500 |
250mL | Frasco de vidrio |
19.45€
250 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10276100
|
Thermo Scientific Acros
154360010 |
1L | Frasco de vidrio |
49.82€
1 litro |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10237023
|
Thermo Scientific Acros
154360025 |
2.5L | Frasco de vidrio |
99.22€
2.50 litro |
Fecha estimada de envío: 13-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10437180
|
Thermo Scientific Acros
154360050 |
5mL | Glass bottle |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
102-79-4 | |
161.24 | |
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N | |
7620 | |
CCCCN(CCO)CCO |
C8H19NO2 | |
MFCD00002856 | |
n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine | |
2-[butil(2-hidroxietil)amino]etanol |
Especificaciones
N-N-Butyldiethanolamine | |
97.5 | |
0.9680g/mL | |
-70.0°C | |
143°C | |
Authentic | |
CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2 | |
04, 285 | |
1.4615 to 1.4635 | |
250mL | |
GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCN(CCO)CCO | |
161.24 | |
161.24 | |
98% |
102-79-4 | |
100.0 | |
Marrón a marrón rojizo | |
264.0°C to 278.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
C8H19NO2 | |
MFCD00002856 | |
Frasco de vidrio | |
n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine | |
Solubility in water: miscible | |
0.968 | |
2-[butil(2-hidroxietil)amino]etanol | |
7620 | |
Polvo | |
0.5% Max. |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1