Learn More
N-Metilformanilida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11493774
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
93-61-8
C8H9NO
135.166
MFCD00003283
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
66737
N-metil-N-fenilformamida
CN(C=O)C1=CC=CC=C1
93-61-8
C8H9NO
135.166
MFCD00003283
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
n-methylformanilide, formamide, n-methyl-n-phenyl, n-formyl-n-methylaniline, formanilide, n-methyl, methylphenylformamide, n-phenyl-n-methylformamide, n-methyl-n-formylaniline, n-methylformanilid, methyl phenyl formamide, n-methyl-n-phenyl-formamide
66737
N-metil-N-fenilformamida
CN(C=O)C1=CC=CC=C1
N-Methylformanilide is used as a formylating reagent for certain organometallics. It is in combination with phosphoryl chloride used for Vilsmeier-Haack reactions and in heterocycle syntheses. Further, it acts as a swelling agent in the dyeing process of meta-aramid fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metilformanilida se utiliza como reactivo de formilación para ciertos compuestos organometálicos. Se usa en combinación con el cloruro de fosforilo utilizado para las reacciones de Vilsmeier-Haack y en la síntesis heterocíclica. Además, actúa como agente de inflamación en el proceso de teñido de fibras de meta-aramida.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylformanilide
Punto de fusión 9°C to 13°C
Densidad 1.095
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 500 g
Beilstein 636496
Información de solubilidad Immisible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%