Learn More
N-Metildietanolamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10553314
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
105-59-9
C5H13NO2
119.16
MFCD00002848
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
n-methyldiethanolamine, n-methyliminodiethanol, methyldiethanolamine, n-methyldiethanolimine, n-methylaminodiglycol, 2,2'-methylimino diethanol, ethanol, 2,2'-methylimino bis, methyl diethanolamine, n-methyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2'-methyliminodiethanol
7767
CN(CCO)CCO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
105-59-9
C5H13NO2
119.16
MFCD00002848
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
n-methyldiethanolamine, n-methyliminodiethanol, methyldiethanolamine, n-methyldiethanolimine, n-methylaminodiglycol, 2,2'-methylimino diethanol, ethanol, 2,2'-methylimino bis, methyl diethanolamine, n-methyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2'-methyliminodiethanol
7767
CN(CCO)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methyldiethanolamine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0380 g/mL
Punto de ebullición 243°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH3
Índice de refracción 1.4675 to 1.4695
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, 284
Gravedad específica 1.038
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with benzene,soluble in most organic solvents (alcohol,esters,aceton and chlorinated hydrocarbons),soluble in diethylether and aliphatic hydrocarbons
Nombre IUPAC 2-[(2-hidroxietil)(metil)amino]etan-1-ol
Viscosidad 101 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyldiethanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.