Learn More
N-Metil-N-(4-piridilmetil)amina, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510132
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
6971-44-4
C7H10N2
122.171
DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
81436
N-metil-1-piridin-4-ilmetanamina
CNCC1=CC=NC=C1
6971-44-4
C7H10N2
122.171
DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
81436
N-metil-1-piridin-4-ilmetanamina
CNCC1=CC=NC=C1
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%