Learn More
N-Metil(4-metiltien-2-il)metilamina, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10412644
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
886851-27-0
C7H11NS
141.23
MFCD08435851
JICZWIQRPDVYNI-UHFFFAOYSA-N
n-methyl 4-methylthien-2-yl methylamine, methyl 4-methylthiophen-2-yl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n,4-dimethyl, 2-thiophenemethanamine, n,4-dimethyl, methyl 4-methyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-4-methylthiophen-2-yl methanamine
18525716
N-metil-1-(4-methiltiofen-2-il)metanamina
CNCC1=CC(C)=CS1
886851-27-0
C7H11NS
141.23
MFCD08435851
JICZWIQRPDVYNI-UHFFFAOYSA-N
n-methyl 4-methylthien-2-yl methylamine, methyl 4-methylthiophen-2-yl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n,4-dimethyl, 2-thiophenemethanamine, n,4-dimethyl, methyl 4-methyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-4-methylthiophen-2-yl methanamine
18525716
N-metil-1-(4-methiltiofen-2-il)metanamina
CNCC1=CC(C)=CS1
Nombre del producto químico o material N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza 97%