Learn More
N-metil-3-fenoxibencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250mg
1g
5g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methyl-3-phenoxybenzylamine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |