Learn More
N-Metil-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.27 |
Porcentaje de pureza | 90% |