Learn More
N-Metil-[1-metil-5-fenoxi-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-il]metilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586870
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
912569-73-4
C13H14F3N3O
285.27
MFCD09817546
AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
24229724
N-metil-1-[1-metil-5-fenoxi-3-(trifluorometilo)pirazol-4-il]metanamina
CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
912569-73-4
C13H14F3N3O
285.27
MFCD09817546
AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
24229724
N-metil-1-[1-metil-5-fenoxi-3-(trifluorometilo)pirazol-4-il]metanamina
CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.27
Porcentaje de pureza 90%