Learn More
n'-Hidroxi-2-fenoxietanimidamida, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamide |
CAS | 90007-06-0 |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C8H10N2O2 |
Número MDL | MFCD02090467 |
Cantidad | 10 g |
Sinónimo | 1z-n'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide, n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenoxyethylamine, z-n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, z-n'-hydroxy-2-phenoxyethenimidamide |
Clave InChI | BIIYCNCZOGOUJP-UHFFFAOYSA-N |