Learn More
n-heptano, Puriss. p.a., Reactivo Farmacopea Europea, Honeywell Burdick and Jackson™
BIOPHARMA
Catalog Number 16645903
Click to view available options
200 L
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -90.5°C
CAS 142-82-5
Color Incolora
% máx. CAS 1
Fórmula molecular C7H16
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nombre IUPAC heptano
Peso molecular (g/mol) 100.21
Grado Farmacopea
Densidad 0.69 g/cm3 (15°C)
Punto de ebullición 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Cantidad 200 L
Temperatura de inflamación -4°C