Learn More
N-Formilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10550761
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
2591-86-8
C6H11NO
113.16
MFCD00006483
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
17429
CHEBI:42546
piperidina-1carbaldehído
C1CCN(CC1)C=O
2591-86-8
C6H11NO
113.16
MFCD00006483
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
17429
CHEBI:42546
piperidina-1carbaldehído
C1CCN(CC1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Formylpiperidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -31°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4830 to 1.485
Cantidad 1 L
Beilstein 20, 45
Fieser 11,244
Gravedad específica 1.019
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Formylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.