Learn More
N-Fmoc-D-allo-isoleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
N-Fmoc-D-allo-isoleucine used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-Fmoc-D-allo-isoleucina se utiliza como intermediario en la síntesis farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar a -20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
N-Fmoc-D-allo-isoleucina se utiliza como intermediario en la síntesis farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar a -20 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-D-allo-isoleucine |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.41 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Sólido |