Learn More
N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 Mouse, Clone: CDH2/1573, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 |
|---|---|
| Clon | CDH2/1573 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15949697
|
EnquireBio
1000-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15959697
|
EnquireBio
1000-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 1000 | |
| Recombinant human CDH2 intracellular domain | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 130-140kDa |
| CDH2/1573 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001295105 | |
| CDH2 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| HeLa or HUVEC cells. Heart, Pancreas or Cerebral Cortex |