Learn More
N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 Mouse, Clone: CDH2/1573, enQuireBio™
Código de producto. 15959697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15959697 100 μg 100 microgramos
15949697 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15959697 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 1000MSM3P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon CDH2/1573
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001295105
Símbolos de los genes CDH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CDH2 intracellular domain
Peso molecular del antígeno 130-140kDa
Control positivo HeLa or HUVEC cells. Heart, Pancreas or Cerebral Cortex
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1000
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ