Learn More
N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325 Mouse, Clone: CDH2/1573, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1000-MSM3-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949697
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
N-Cadherin / Cadherin-2 / CD325
Cell surface
CDH2/1573
Unconjugated
NP_001295105
Mouse
130-140kDa
Protein A/G Purified
RUO
1000
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CDH2
Recombinant human CDH2 intracellular domain
HeLa or HUVEC cells. Heart, Pancreas or Cerebral Cortex
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.