Learn More
Cloruro de n-butilmagnesio, solución al 20 % de peso en THF/tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10700611
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
693-04-9, 109-99-9, 108-88-3
C4H9ClMg
116.87
MFCD00000475
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
101837
CCCC[Mg]Cl
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
693-04-9, 109-99-9, 108-88-3
C4H9ClMg
116.87
MFCD00000475
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
101837
CCCC[Mg]Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Butylmagnesium chloride
Color Marrón a marrón-verde
% mín. CAS 19.0, 78.0, 78.0
% máx. CAS 22.0, 81.0, 81.0
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal CH3(CH2)3MgCl
Temperatura de inflamación −21°C
Nombre IUPAC magnesio;butano;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.87
Porcentaje de pureza 19 to 22% (as BUMC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1
Densidad 1.0000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.