Learn More
Acrilato de n-butilo, + 98 %, estabilizado con hasta 50 ppm en 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382166 100 mL 100 ml
11392166 500 mL 500 ml
11302176 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03476.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-32-2 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
n-Butyl acrylate is used in polymer manufacturing, textile, leather finishing, formulating paints and adhesive. It is also used in the production of homopolymers and co-polymers like acrylic acid and its salts, esters, amides, methacrylates, acrylonitrile, maleates, vinyl acetate, vinyl chloride, vinylidene chloride, styrene, butadiene and unsaturated polyesters. Further, it is also used in making vitamin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acrilato de n-butilo se utiliza en la fabricación de polímeros, textiles, acabado del cuero, formulación de pinturas y adhesivos. También se utiliza en la producción de homopolímeros y copolímeros como el ácido acrílico y sus sales, ésteres, amidas, metacrilatos, acrilonitrilo, maleatos, acetato de vinilo, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, estireno, butadieno y poliésteres no saturados. Además, se utiliza en la fabricación de vitamina B1.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico y acetona. Ligeramente miscible con agua y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, metales catalíticos, catalizadores de organotina, aminas, peróxidos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-32-2
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00009446
Clave InChI CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
PubChem CID 8846
ChEBI CHEBI:3245
Nombre IUPAC prop-2-enoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Butyl acrylate
Nombre de nota stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -64°C
Densidad 0.895
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.418
Cantidad 100 mL
Número UN UN2348
Beilstein 1749970
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1539
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyl acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acrylate